ERMBF416A
Maize GMO Standard MON 863
blank, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Maize Powder Standard MON 863
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Gamme de produits
BioChemika
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
ERMBF416A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3