Principaux documents
BP787
Cholécalciférol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(+)-Vitamine D3, 7-Déhydrocholestérol activé, 7-déhydrocholestérol activé, Cholécalciférol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H44O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.64
Beilstein:
2339331
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
colecalciferol
Forme
crystalline
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Couleur
white
Pf
83-86 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informations sur le gène
human ... VDR(7421)
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Colecalciferol is a fat soluble vitamin, which participates in the calcium and phosphate metabolism. It is sourced either through the diet or by exposing skin to ultraviolet rays. Oral administration of vitamin D3 is readily absorbed and is stored in adipose tissue.
Application
Colecalciferol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Alendronic Acid and Colecalciferol Tablets
  • Colecalciferol Injection
  • Paediatric Vitamins A, C and D Oral Drops
  • Colecalciferol Tablets
  • Calcium and Colecalciferol Chewable Tablets
  • Calcium and Ergocalciferol Tablets
  • Calcium and Ergocalciferol Chewable Tablets
  • Ergocalciferol Tablets
  • Calcium and Colecalciferol Tablets
  • Actions biochimiques/physiologiques
    La vitamine D fonctionne à travers une récepteur qui fait partie de la famille des facteurs de transcription dépendant du ligand. Module la prolifération et la différentiation des cellules à la fois cancéreuses et normales. A des effets antiprolifératifs et anti-métastatiques sur les cellules cancéreuses de poumons, du colon et de la prostate. Les récepteurs activés de la vitamine D de l′intestin et des os maintiennent l′absorbance du calcium et l′homeostase.
    La vitamine D agit en se liant sur un récepteur qui module la prolifération et la différenciation des cellules normales et malignes.
    Conditionnement
    Unit quantity: 500 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Pictogrammes
    Skull and crossbonesHealth hazard
    Mention d'avertissement
    Danger
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
    Code de la classe de stockage
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 2
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable