BCR639
Human serum (Al, Se, Zn)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Source biologique
human
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical testing
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR639
BCR639
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable