B8756
Bile salts
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Bile acids sodium salt, cholic acid-deoxycholic acid sodium salt mixture
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
distilled water: freely soluble
Application(s)
microbiology
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)