Principaux documents
95754
Sigma-Aldrich
Polysorbate 60
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Polysorbatum 60
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves