91521
Decanoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine decanoyl ester, C10-Carnitine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥94.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -15±3°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤10% water
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h15H,5-14H2,1-4H3/t15-/m1/s1
Clé InChI
LZOSYCMHQXPBFU-OAHLLOKOSA-N
Description générale
Application
- In dried blood spots using chip-based nanoelectrospray source coupled with high resolution mass spectrometry (chip-based nanoESI- HRMS) and targeted liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS).
- In biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC/MS/MS).
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable