Key Documents
908894
Sigma-Aldrich
Nishimura′s catalyst
Umicore
Synonyme(s) :
Rhodium(III) oxide/Platinum(IV) oxide hydrate
About This Item
Formule linéaire :
O3Rh2/O2Pt
Code UNSPSC :
12171602
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Catégories apparentées
Application
Nishimura′s catalyst is a homogeneous catalyst useful for hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable