Principaux documents
900521
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonyme(s) :
Chlorobezene ZerO2®, Degassed and low oxygen chlorobenze
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.56
Beilstein:
605632
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.04
Qualité
ZerO2®
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.86 (vs air)
Pression de vapeur
11.8 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1178 °F
Limite d'explosivité
7.1 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.005% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
pb
132 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informations légales
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1