82450
Proteose-Peptone
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from bovine meat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine pancreas
bovine skeletal muscle (
)
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
Conditionnement
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Résidus de calcination
≤20%
Perte
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
Application(s)
food and beverages
microbiology
Adéquation
Corynebacterium spp.
Haemophilus spp.
Neisseria spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.