74856
(−)-Linalool
analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-(−)-Linalool, (R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −20±2°, neat
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
Point d'ébullition
198 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Description générale
Application
- Tea samples using headspace-solid phase microextraction, followed by enantioselective gas chromatography with flame ionization detection (HS-SPME-GC-FID).
- Food matrices using headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography–combustion-isotope ratio mass spectrometry (GC–C-IRMS).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
166.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter