18143
trans-Nerolidol
analytical standard
Synonyme(s) :
(E)-3,7,11-triméthyl-1,6,10-dodécatriène-3-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥85% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
145-146 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Clé InChI
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter