74202
Chlorure de tétraméthylammonium
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
TMA
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges