426296
Bromure de tétraméthylammonium
ACS reagent, ≥98.0%
Synonyme(s) :
N,N,N-trimethyl-methanaminium bromide, TMAB
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.5% trimethylamine hydrobromide
≤0.5% trimethylamine
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- Synthesis of (2S)-5-(3-phenyl-2-phthalimidylpropanoylamino)isophthalic acid.
- Synthesis of alkyl-substituted pyrroles in the absence of catalyst and organic solvent.
- Synthesis of dithioacetals from acetals by transthioacetalisation in a solvent free environment.
- Synthesis of polyamides (PAs) by the polymerization of terephthalic acid and diisocyanates.
- Catalyze the addition of thiols to conjugated alkenes.
- Dehydrochlorination of poly(vinyl chloride).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges