Principaux documents
73490
Supelco
Nitron
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate, ≥97.0%
Synonyme(s) :
1,4-Diphenyl-3-phenylamino-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt, 3,5,6-Triphenyl-2,3,5,6-tetraazabicyclo[2.1.1]hex-1-ene, 4,5-Dihydro-2,4-diphenyl-5-(phenylimino)-1H-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H16N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.37
Beilstein:
3913543
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (NT)
≥97.0%
Forme
solid
Qualité
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤3% water
Pf
189-190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[N-]1N(C=[N+](c2ccccc2)\C1=N\c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H16N4/c1-4-10-17(11-5-1)21-20-22-24(19-14-8-3-9-15-19)16-23(20)18-12-6-2-7-13-18/h1-16H
Clé InChI
CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
Application
For spectrophotometric determination of nitrate and perchlorate
Autres remarques
Reagent for the precipitation of anions; reagent for the spectrophotometric determination of nitrate and perchlorate by a difference method; Reagent for the determination of traces of gold
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 24, 439-439 (1979)
Mikrochimica Acta, 758-758 (1972)
Mikrochimica Acta, 2, 75-75 (1976)
S. Shahine et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 276, 380-380 (1975)
N. Ganchev et al.
Mikrochimica Acta, 476-476 (1971)