P39605
Phthalide
98%
Synonyme(s) :
1-Isobenzofuranone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
290 °C (lit.)
Pf
71-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1OCc2ccccc12
InChI
1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
Clé InChI
WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
152 °C - closed cup