440108
Trichloro(phenyl)silane
≥97.0%
Synonyme(s) :
Phenyltrichlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
201 °C (lit.)
Densité
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter