Documents
197734
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenyl)silane
99%
Synonyme(s) :
(Trimethylsilyl)benzene, Phenyltrimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
C6H5Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.29
Numéro Beilstein :
1855012
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
Point d'ébullition
168-170 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Gregory J Anthony et al.
Medical physics, 46(2), 774-788 (2018-11-11)
In this study, the efficacy of transurethral prostate ablation in the presence of silica-shell ultrasound-triggered phase-shift emulsions (sUPEs) doped with MR contrast was evaluated. The influence of sUPEs on MR imaging assessment of the ablation zone was also investigated. sUPEs