38914
Dimethyl ether
puriss., ≥99.9% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl ether
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.62 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
>760 mmHg ( 25 °C)
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.9% (GC)
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Limite d'explosivité
27 %
Point d'ébullition
−24.8 °C (lit.)
Pf
−141 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
COC
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3
Clé InChI
LCGLNKUTAGEVQW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-41.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-41 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves