809381
Dimethyl ether-1,1,1-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
gas
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(OC)[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
Clé InChI
LCGLNKUTAGEVQW-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-41.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-41 °C - closed cup