Principaux documents
370061
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitropyridine N-oxide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
136-138 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1c[n+]([O-])ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-5-4-7(9)3-2-6(5)8(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
NLO material
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable