Principaux documents
454850
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitropyridine N-oxide
97%
Synonyme(s) :
4-Nitro-2-picoline N-oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
155-159 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(cc[n+]1[O-])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
FTTIAVRPJGCXAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Aniela Puszko et al.
Journal of inorganic biochemistry, 104(2), 153-160 (2009-11-26)
Three new complexes, products of the interaction of Cu(NO(3))(2) and methyl-substituted 4-nitropyridine N-oxides were synthesized and characterized by elemental analysis, magnetic, spectroscopic (IR, FIR and EPR), thermal and X-ray methods. The complexes (magnetic moments 1.70-1.81 BM at 300K) of general
Amination of alkyl substituted halogenopyridines with potassium amide in liquid ammonia.
Van der Does L and Den Hertog HJ.
Rec. Trav. Chim., 91(12), 1403-1413 (1972)
Max Peukert et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 70(Pt 4), o426-o427 (2014-05-16)
An improved crystal structure of the title compound, C6H6N2O3, is reported. The structure, previously solved [Li et al. (1987 ▶). Jiegou Huaxue (Chin. J. Struct. Chem.), 6, 20-24] in the ortho-rhom-bic space group Pca21 and refined to R = 0.067