35952
Phénol
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
PESTANAL®
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
8.6 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.