33034
L-acide ascorbique
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
Synonyme(s) :
Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
Ph. Eur.
USP/NF
reag. ISO
Pureté
99.7-100.5% (oxidimetric)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +20.5 to +21.5°, c = 10% in H2O
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Impuretés
related substances, in accordance (HPLC)
≤0.001% heavy metals (by ICP-OES)
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
2.1-2.6 (20 °C, 5%)
Pf
190-192 °C ((decomp)) (lit.)
190-194 °C (dec.)
Solubilité
water: soluble 176 g/L at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
As: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
passes test for identity (IR)
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC23A2(9962)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?