318604
Ammonium chloride-ammonium hydroxide buffer solution
in H2O
Synonyme(s) :
Ammonium Buffer Solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Composition
NH4Cl, 1 wt. %
NH4OH, 4 wt. % (pH 10 to 11)
Concentration
in H2O
pH
10-11
Densité
0.99 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
N.N.O.Cl
InChI
1S/ClH.2H3N.H2O/h1H;2*1H3;1H2
Clé InChI
XEXFVRMLYUDDJY-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable