Principaux documents
29242
Supelco
(−)-Guaiol
analytical standard
Synonyme(s) :
(3R,6S,10S)-6,10,α,α-tétraméthylbicyclo[5.3.0]dec-1(7)-ène-3-méthanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.37
Beilstein:
2047993
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −30.0±2°, c = 1 in ethanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
91-93 °C (lit.)
91-93 °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
Clé InChI
TWVJWDMOZJXUID-SDDRHHMPSA-N
Description générale
(-)-Guaiol is a sesquiterpene alcohol which has guaiane skeleton. It naturally occurs in essential oils extracted from Salvia lanigera and Helitta ongifoliata and has antibacterial activity.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Microbial transformation of (-)-guaiol and antibacterial activity of its transformed products.
Choudhary MI
Journal of Natural Products, 70(5), 849-852 (2007)