Principaux documents
26211-U
Seringue Hamilton®, série 1000 GASTIGHT®, PTFE Luer-Lok
1010TLL, PTFE Luer lock (with slots), volume 10 mL, needle size (not included)
Synonyme(s) :
Precision GASTIGHT Syringe
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
PTFE Luer lock (with slots)
Taille de l'aiguille
(not included)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81627
L de l'aiguille
, n/a
Volume
10 mL
Raccords
luer lock (without slots)
Compatibilité
for use with Hamilton 1010TLL (PTFE Luer lock)
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable