Principaux documents
23401
Supelco
Acide arachidonique
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-eicosatétraénoïque, Acide eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tétraénoïque, Immunocytophyte
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.47
Beilstein:
1713889
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.4872 (lit.)
pb
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
Pf
−49 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clé InChI
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide arachidonique (AA) est un acide gras insaturé ω6 et l'un des phospholipides constituant les membranes cellulaires. La phospholipase A2 libère l'AA des phospholipides de la membrane en réponse à l'inflammation. L'AA est ensuite métabolisé en prostaglandines et en thromboxanes par au moins deux isoformes de cyclooxygénases (COX), en leucotriènes et en lipoxines par des lipoxygénases et en acides époxyeicosatriènoïque par le métabolisme catalysé par les cytochromes P450. AA et ses métabolites jouent d'importants rôles dans divers processus biologiques, dont la transduction des signaux, la contraction des muscles lisses, la chimiotaxie, la prolifération et la différenciation cellulaire, et l'apoptose. L'AA se lie à une sous-unité de la protéine G et inhibe l'activité des protéines GAP (protéines d'activation de la GTPase Ras). La capture de l'AA par les cellules demande de l'énergie et implique le transport à travers la membrane plasmatique facilité par des protéines.
L'acide arachidonique et ses métabolites jouent d'importants rôles dans divers processus biologiques, dont la transduction des signaux, la contraction des muscles lisses, la chimiotaxie, la prolifération et la différenciation cellulaire, et l'apoptose.
L'acide arachidonique stimule l'adhérence des cellules de cancer humain métastatique MDA-MB-435 aux molécules de la matrice extracellulaire (le collagène IV et la vitronectine) .
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Cuizhu Wang et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-12)
Gastric ulcer (GU), a prevalent digestive disease, has a high incidence and is seriously harmful to human health. Finding a natural drug with a gastroprotective effect is needed. Ocotillol, the derivate of ocotillol-type saponins in the Panax genus, possesses good
Yongjian Yue et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(8), 12300-12310 (2019-02-28)
The disorders of hemostasis and coagulation were believed to be the main contributors to the pathogenesis of pulmonary thromboembolism (PTE), and platelets are the basic factors regulating hemostasis and coagulation and play important roles in the process of thrombosis. This