216380
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, dry
About This Item
Produits recommandés
product name
Amberlyst® 15 hydrogen form, dry
Pression de vapeur
17 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
beads
Qualité
dry
Paramètres
120 °C max. temp.
Humidité
≤1.6%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Taille des particules
<300 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
Technique de séparation
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Résistance chim./phys.
- hexane: 10-15
- toluène: 10-15
- dichloro éthylène: 15-20
- acétate d′éthyle: 30-40
- éthanol à 95%: 60-70
- eau: 60-70
Spécifications:
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our laboratory is interested in the development of new synthetic methodology and its application to the synthesis of potentially useful molecules. Our research work is spread across a wide range of different areas including transition-metal catalysis (gold, palladium), organoboron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable chemistry.