216410
Amberlyst® A21 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
Synonyme(s) :
weak anion exhange resin (DMA)
About This Item
Nom du produit
Amberlyst® A21 free base, free base
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
17 mmHg ( 20 °C)
Forme
beads
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Humidité
56-62%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene divinylbenzene (macroporous)
Groupe de la matrice active
dimethylamino
Taille des particules
22-30 mesh
490-690 μm
Capacité
1.3 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable