09743
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
standard for GC
Synonyme(s) :
BM blue, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus, TMB substrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
standard for GC
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
166-171 °C
168-171 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Clé InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
860336
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves