01422
Melting point standard 79.5-81°C
analytical standard
Synonyme(s) :
Naphthalene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.03 mmHg ( 25 °C)
Température d'inflammation spontanée
978 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
5.9 %
pb
218 °C (lit.)
Pf
79-81 °C (±0.3°C)
80-82 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Chaîne SMILES
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Clé InChI
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Additionally, this mp standard is also used as a temperature calibration standard in thermal studies.
Caractéristiques et avantages
- Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
- Grade: Analytical Standard
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
173.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges