Principaux documents
03891
Supelco
Ehrlich′s solution
2% 4-(n,n-Dimethylamino)-benzaldehyde in 22% hydrochloric acid
Synonyme(s) :
4-(Dimethylamino)benzaldehyde – hydrochloric acid solution
About This Item
Numéro CAS:
Beilstein:
4132845
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Nom du produit
Ehrlich′s solution,
Forme
liquid
Niveau de qualité
Densité
1.10 g/mL at 20 °C
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
reagent for urobilinogen
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1