W312908
Biphenyl
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Agence
meets purity specifications of JECFA
Densité de vapeur
5.31 (vs air)
Pression de vapeur
9.46 mmHg ( 115 °C)
Essai
≥99%
Forme
flakes
powder or crystals
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
pb
255 °C (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
geranium; green
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544) , ESR1(2099)
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup