ZFPACKSP0
Support de pack, 2 tubes
without gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
Synonyme(s) :
Support de pack, 2 tubes (sans manomètre)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
Description générale
Le Support de pack (2 tubes) est un accessoire de purification d'eau qui permet un ajustement sans fuite du pack de prétraitement.
Application
Équerre de montage mural pour l'installation et le fonctionnement du pack de prétraitement
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany