Key Documents
MDI02ADAP
Milli-Q
Adaptateur pour filtre Milli-DI® 0,2 µm
The adapter allows to connect a Millipak® final filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milli-DI®
Compatibilité
for use with Milli-DI®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'adaptateur pour filtre Milli-DI® 0,2 µm est un accessoire de purification d'eau conçu pour être utilisé avec le système de purification d'eau Milli-DI®. Il est connecté au tuyau, puis à l'alimentation en eau du système.
Informations légales
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany