Documents
STBMRFD34
Millipore
Fluide D
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Liquide de lavage, Liquide de rinçage
About This Item
Code UNSPSC :
41106214
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Niveau de qualité
Description
For rinsing of solutions containing oil or lecithin
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
17 mo.
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
Volume du flacon
300 mL , filling volume
500 mL
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Le fluide D permet de tester les échantillons qui contiennent de la lécithine ou de l'huile et est compatible avec la plupart des antibiotiques. Sa composition est conforme aux spécifications du chapitre 2.6.1 de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.), du chapitre 71 de la pharmacopée des États-Unis d'Amérique (USP) et du chapitre 4.06 de la pharmacopée japonaise (JP). C'est un liquide transparent et incolore de pH 7,1 ± 0,2 (à 25 °C). Il se conserve pendant 17 mois entre 2 °C et 25 °C (à l'abri de la lumière). Une boîte de produit contient 4 flacons de 300 ml de liquide. Chaque flacon est muni d'un bouchon à vis avec septum qui permet de réduire au minimum le risque de contamination croisée tout en optimisant les procédures de désinfection.
Application
Essais de stérilité
Tests de biocharge
Le fluide D peut être associé au système STERITEST® pour le rinçage des solutions à base d'huile ou de lécithine lors des essais de stérilité par filtration sur membrane. Il peut également être utilisé pour l'élimination, par filtration sur membrane, de l'activité antimicrobienne des produits non stériles. Enfin, il convient parfaitement au rinçage des circuits stériles des dispositifs médicaux et est couramment employé pour contrôler l'efficacité de la méthode de rinçage des dispositifs médicaux.
Milieu de culture
Fluide D
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.