Documents
SMWP02500
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 5 µm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 5,0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Agence
in accordance with ASTM® D5755
Description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filtre, L × l
1.9 cm × 4.2 cm
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
135 μm
Extractibles par gravimétrie
6%
Indice de réfraction
n/D 1.495
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
5.0 μm pore size
84 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : SMWP
Composés d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les filtres membranes MF-Millipore font partie des membranes les plus largement utilisées dans les applications d′analyse et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d′agents mouillants et présentent un taux de composés extractibles à l′eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore standard.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent convenant aux applications de suivi biologique et environnemental.
- Disponible dans différentes dimensions de pores, de couleur blanche ou noire, avec ou sans surface quadrillée.
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l′oxyde d′éthylène, aux rayonnements gamme et par autoclave.
Application
  • Contrôle qualité des cuves de rétention des fluides
  • Contrôle des fluides
  • Collecte de particules
  • Analyse des particules
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.