Principaux documents
GSWP01300
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,22 μm
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,22 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
13 mm
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
2%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.22 μm pore size
75 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Filtration stérilisante
  • Essais biologiques
  • Isolement de pseudo-particules virales présentes dans les eaux usées
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
  • Fixation d'acides nucléiques, y compris de l'ADN environnemental
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Hiroyuki Imachi et al.
Nature, 577(7791), 519-525 (2020-01-17)
The origin of eukaryotes remains unclear1-4. Current data suggest that eukaryotes may have emerged from an archaeal lineage known as 'Asgard' archaea5,6. Despite the eukaryote-like genomic features that are found in these archaea, the evolutionary transition from archaea to eukaryotes