SLM-120
EmbryoMax® DMEM (1X), liquid, With 4,500mg/L Glucose, 2.25g/L Sodium Bicarb and L-Glut, without Sodium Pyruvate
The EmbryoMax DMEM w ith 4,500mg/L Glucose, 2.25g/L Sodium Bicarb & L-Glut, without Sodium Pyruvate is available in a 500 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture.
Synonyme(s) :
Low Bicarb Formulation
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
EmbryoMax®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.