Documents
SLGVX13TL
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GV, Filtre pour seringue avec membrane Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue en PVDF de 0,22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
48 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Point de bulle
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
  • Les filtres pour seringues Millex® à membrane Durapore® en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) conviennent parfaitement à la filtration des échantillons avant chromatographie liquide ultra-haute performance (UHPLC), chromatographie liquide haute performance (HPLC), chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS), et spectrométrie de masse ; filtration d'échantillons biologiques et de solutions de protéines
  • Faible taux d'extractibles grâce au support en polypropylène
  • Membrane à large compatibilité chimique et faible adsorption protéique, pour une récupération maximale de l'échantillon
  • Filtres disponibles avec un tube de prolongement qui facilite la filtration à l'entrée et à la sortie des cuvettes, des petits flacons pour passeur d'échantillons et des inserts pour flacons, en supprimant les sas
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Contenu apparenté
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.