Principaux documents
SLGV013SL
Millipore
Unité de filtration Millex-GV (stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
Millex-GV 0.22µm Filter Unit, Millex-GV 13MM Filter Unit, Millex-GV Filter Unit, Millex (13 mm) Filterwith Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
Volume
10 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Millex-GV (stérile) est un dispositif médical conçu pour être utilisé comme filtre pour seringue afin de stériliser et/ou de clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales.
Application
  • Stérilisation ou clarification de solutions aqueuses (éluats de colonnes, additifs pour culture tissulaire, échantillons d'HPLC, produits pharmaceutiques contenant des protéines, etc.) dans des volumes de 0,5 à 10 ml
  • Convient comme filtre pour seringue pour stériliser et/ou clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales
  • Parmi les bénéfices cliniques figure l'élimination des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions à usage clinique
Caractéristiques et avantages
  • À usage unique, apyrogène et non toxique
  • Membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) Durapore® à faible adsorption protéique
  • Résistant aux solvants
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany