OP17
Anti-c-Fos (Ab-1) Mouse mAb (2G9C3)
liquid, clone 2G9C3, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G9C3, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOS(2353)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (2.5-5 µg/ml)
Paraffin Sections (not recommended)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
HeLa cells
Autres remarques
Reiss, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 6641.
RouscherIII, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Giardina, S.L., et al. 1987. Anal Biochem. 161, 109.
Verma, I.M., et al. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M., et al. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Viochem. Biophys. Acta.823, 207.
Verma, P. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M., et al. 1984. Nature (London)311, 433.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable