Principaux documents
MSVMHTS0D
Millipore
Collier pour puits profond
Deep Well Collar for MultiscreenHTS Vacuum Manifold.
Synonyme(s) :
Deep well adapter, Well collar
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
MultiScreen®
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les supports de filtration sous vide MultiScreenHTS ont été développés pour toutes les applications de filtration sous vide utilisant des plaques de filtration MultiScreenHTS et MultiScreen. Les composants des supports résistent aux solvants et peuvent être utilisés avec des protocoles automatisés ou manuels.
Nouveau support de filtration sous vide MultiScreenHTS avec technologie DirectStack
Le nouveau support de filtration sous vide MultiScreenHTS offre de meilleures performances avec les plaques de filtration de 96 et 384 puits MultiScreenHTS et avec la famille de plaques de filtration Solvinert. Il se configure facilement en mode "évacuation du flux" ou "recueil de l'analyte". Pour les applications nécessitant le recueil du filtrat en vue d'une analyse ultérieure, le support de filtration sous vide et les plaques de filtration MultiScreenHTS permettent de gagner considérablement en fiabilité par rapport aux systèmes existants. Lorsque le support est utilisé avec des plaques de filtration MultiScreenHTS et des plaques réceptrices conformes aux normes ANSI/SBS, leurs formes spécifiques s'emboîtent parfaitement, sans aucun jeu entre les orienteurs de flux et les puits de réception, constituant une solution de traitement "plaque sur plaque" pour les tests nécessitant le recueil du filtrat. L'empilement direct permet également d'activer très facilement le vide. Il est possible de réaliser des cycles complets d'essais de filtration stérilisante sans aucune intervention manuelle.
Points forts du support de filtration sous vide MultiScreenHTS :
– Technologie DirectStack permettant de recueillir le filtrat sans risque de contamination
– Plusieurs configurations possibles (pour plaques à puits profonds ou plaques réceptrices standards)
– Encombrement conforme aux normes ANSI/SBS : intégration aisée sur les plateformes robotiques
Également disponible : Support de filtration sous vide MultiScreen pour plaques de filtration classiques.
Compatibilité chimique
– La liste des compatibilités, qui figure dans les consignes générales relatives aux plaques MultiScreen, répertorie les produits chimiques compatibles avec les supports de filtration sous vide MultiScreenHTS et MultiScreen, ainsi qu'avec les plaques de filtration MultiScreen Solvinert.
Applications
– Filtration sous vide sur plaques multipuits, manipulation automatisée des liquides
Composants
Comprend les joints plats et le cadre de joint du col
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany