Merck
Dispositifs de concentration pour le laboratoire
Les analyses en aval nécessitent que les protéines, les acides nucléiques, les particules virales et les autres biomolécules soient solubilisés dans leur forme native en concentration appropriée. Les techniques d'ultrafiltration permettent de concentrer délicatement et efficacement des échantillons biologiques ou environnementaux en éliminant l'excès de liquide ou de tampon. Nous proposons différents dispositifs d'ultrafiltration pour concentrer rapidement les protéines et autres biomolécules avec un fort taux de récupération.
  • Filtres à centrifuger pour la concentration des protéines, des anticorps et d'autres biomolécules (volumes allant de moins de 0,5 ml à 70 ml)
  • Cellules à agitation pour la concentration de protéines, d'anticorps et d'échantillons biologiques et environnementaux (grands volumes de 50 ml à 800 ml)
  • Concentrateurs d'échantillons cliniques pour la concentration de sérum, de plasma, d'urine et d'autres échantillons cliniques
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Dispositifs de filtration par centrifugation pour la concentration des protéines
Les dispositifs d'ultrafiltration par centrifugation utilisent la force centrifuge pour faire doucement passer les solutés et les liquides à travers une membrane semi-perméable, pour concentrer rapidement les protéines, les anticorps et les autres biomolécules contenus dans des échantillons de petit à moyen volume.
Filtres à centrifuger Microcon®
Ces filtres vous offrent un moyen simple et efficace de concentrer et de dessaler les solutions de peptides, de protéines et d'ADN génomique avec des membranes Ultracel® en cellulose régénérée (RC pour "Regenerated Cellulose") ou Biomax® en polyéthersulfone (PES) à faible adsorption, avec n'importe quelle centrifugeuse pouvant accepter des tubes de 1,5 ml.
  • Volumes d'échantillons ≤ 0,5 ml
  • Taux de récupération standards > 95 %, même pour les solutions diluées
  • Centrifugation inverse pour maximiser la récupération, même dans les échantillons les plus petits
  • Conservation pratique du filtrat ou de l'échantillon concentré dans un microtube à centrifuger standard
  • Facteurs de concentration allant jusqu'à 100
Filtres à centrifuger Ultrafree®
Les filtres à centrifuger Ultrafree®-MC et Ultrafree®-CL éliminent les particules et les précipités des échantillons aqueux et de certains échantillons à base de solvants. Ces unités de filtration rapide offrent des performances hautement reproductibles en matière de récupération des échantillons.
  • Volumes d'échantillons de 0,5 ml à 2 ml
  • Clarification, filtration et stérilisation des solutions de protéines et d'acides nucléiques
  • Membranes Durapore® en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) et membranes en polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophile à récupération élevée
  • Cinq dimensions de pores différentes (de 0,1 µm à 5,0 µm)
  • Formats stériles et non stériles
  • Filtration rapide et performances hautement reproductibles
Concentrateurs de protéines Amicon® Ultra
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra permettent un traitement rapide des échantillons et assurent un fort taux de récupération des échantillons, même sur les échantillons dilués, grâce à l'ultrafiltration. Leurs caractéristiques uniques vous offrent la concentration la plus efficace et la plus rapide pour les applications en aval sensibles.
  • Volumes d'échantillons de 0,5 ml à 15 ml
  • Taux de récupération d'échantillon > 90 % avec membrane Ultracel® en cellulose régénérée à faible adsorption et dispositif en polypropylène
  • Traitement rapide (10 à 30 minutes)
  • Zone d'arrêt de concentration empêchant que les échantillons ne soient centrifugés jusqu'à l'assèchement
  • Centrifugation inverse permettant de maximiser la récupération des protéines, notamment sur les petits échantillons dilués, sans introduire d'erreurs de pipetage
Filtres à centrifuger Centricon® Plus-70
Le filtre à centrifuger Centricon® Plus-70 est conçu pour filtrer rapidement des solutions biologiques aqueuses dont le volume varie de 15 ml à 70 ml. Les filtres Centricon® concentrent la plupart des solutions de 70 ml en un volume de 350 μl en seulement 25 minutes. Les échantillons sont généralement concentrés 50 à 200 ×, en fonction du type d'échantillon et du volume d'échantillon initial. Ces unités constituent une alternative pratique aux techniques de dialyse, de lyophilisation ou de précipitation.
  • Volumes d'échantillons de 15 ml à 70 ml
  • Taux de récupération standard > 90 %
  • Faible volume mort
  • Dispositif en polypropylène minimisant l'adsorption
  • Zone d'arrêt de concentration empêchant que les échantillons ne soient centrifugés jusqu'à l'assèchement
  • Concentration et dessalage d'éluats de chromatographie sur colonne
  • Concentration d'anticorps monoclonaux
  • Concentration de protéines ou de virus à partir de surnageants de culture
  • Clarification d'homogénats de tissus et de lysats cellulaires
Cellules à agitation pour la concentration de grands volumes d'échantillons
Les cellules à agitation utilisent l'ultrafiltration sous pression (pUF) à haut débit pour traiter de grands volumes d'échantillons et accélérer la concentration des protéines, des particules virales et d'autres échantillons biologiques et environnementaux.
Cellules à agitation Amicon®
Les cellules à agitation Amicon® assurent un débit élevé sur des solutions contenant jusqu'à 10 % de macrosoluté. Elles sont capables de réaliser rapidement une concentration ou un dessalage, suivi d'une concentration, dans une seule et même unité. Pour la concentration des protéines, la pression de gaz est directement appliquée à la cellule d'ultrafiltration. Les solutés dont la taille est supérieure au seuil de coupure nominal de la membrane sont retenus dans la cellule, tandis que l'eau et les solutés dont la taille est inférieure à ce seuil passent dans le filtrat et sortent de la cellule.
  • Trois tailles différentes pour traiter des volumes de 50 ml à 400 ml, avec un réservoir externe de 800 ml en option pour une capacité accrue
  • Utilisation avec des membranes disques d'ultrafiltration Ultracel® RC, Biomax® PES ou Durapore® PVDF
  • Concentration, diafiltration et échange de tampon sur solutions de macromolécules (protéines, enzymes, anticorps, virus…)
  • Traitement en douceur par agitation magnétique pour minimiser la concentration, la polarisation et la dénaturation par cisaillement
  • Cellules stérilisables à l'autoclave
  • Débit élevé sur les solutions contenant jusqu'à 10 % de macrosolutés
Cellules à agitation résistantes aux solvants
La cellule à agitation résistante aux solvants Millipore® est faite d'acier inoxydable et de verre borosilicaté pour les applications nécessitant une compatibilité avec les solvants. Elle est conçue pour offrir un moyen rapide et efficace de concentrer ou de dessaler des échantillons dont le volume peut atteindre 300 ml, sous haute pression.
  • Volumes d'échantillons de 75 ml à 300 ml
  • Applications de dessalage, de purification et de concentration des protéines impliquant des solvants organiques
  • Cylindre en verre borosilicaté et composants en PTFE pour une large compatibilité
  • Autoclavable avec la membrane en place
  • Ouverture de la plaque supérieure pour accéder au contenu sans démontage
  • Nettoyage et assemblage plus faciles grâce au faible nombre de composants
Concentration des échantillons cliniques
Dispositifs d'ultrafiltration Centrifree®
Le dispositif Centrifree® a été conçu pour répondre aux besoins du laboratoire clinique. Ces dispositifs séparent rapidement et efficacement les microsolutés libres des microsolutés liés à des protéines, dans de petits volumes (0,15 ml à 1,0 ml) de sérum, de plasma et d'autres échantillons biologiques, par ultrafiltration. Une séparation précise se produit en quelques minutes, sans dilution, modification du pH physiologique, modification de la composition ionique ou concentration des microsoluté non liés. Ces dispositifs contiennent des membranes hydrophiles à faible adsorption et des joints toriques sans plastifiants pour assurer une excellente récupération.
  • Volumes d'échantillons de 0,15 ml à 1,0 ml
  • Séparation des solutés libres des solutés liés dans le sérum, le plasma et d'autres échantillons biologiques
  • Détermination des médicaments libres, de la testostérone, de la thyroxine, etc.
  • Études d'adsorption
  • Recherche sur de nouveaux médicaments
  • Déprotéinisation
Concentrateurs statiques Minicon® pour échantillons cliniques
Les concentrateurs Minicon® sont des dispositifs d'ultrafiltration multipuits non stériles et jetables qui sont conçus pour concentrer les macromolécules contenues dans des échantillons cliniques tels que l'urine, le liquide cérébrospinal (LCS) ou d'autres solutions biologiques. Ces concentrateurs, qui ne nécessitent aucun équipement supplémentaire et peuvent fonctionner sans surveillance, sont utilisés par les chercheurs et les laboratoires cliniques du monde entier comme étape préparatoire pour augmenter la sensibilité des tests ultérieurs.
  • Volumes d'échantillons cliniques de 2,5 ml à 5 ml
  • Concentration de l'urine ou du liquide céphalorachidien afin d'intensifier les protéines indicatrices d'états anormaux ou pathologiques avant une analyse par électrophorèse ou immunoélectrophorèse (p. ex., protéines de Bence Jones dans les urines)
  • Concentrateur statique ne nécessitant aucun accessoire
  • Solvant et sels attirés à travers l'ultrafiltre par l'absorbant, concentrant l'échantillon