Principaux documents
MIXJ100L102L
Millipore
Mobius® 100L Mixer Carrier
jacketed with load cells
Synonyme(s) :
Mobius® 100L mixer carrier, jacketed with load cells
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Matériaux
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-40 °C temperature
Hauteur
126.5 cm (49.8 in.)
Largeur
83 cm (32.7 in.)
depth
67 cm (26.4 in.)
Poids
186 kg (410 lb)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec