MIX0200L104
Mobius® control box unit, 230 V
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V / 230 V AC, 50-60 Hz (single phase)
230 V, 50 - 60 Hz
Niveau de qualité
Matériaux
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Paramètres
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Hauteur
45.7 cm (18 in.)
Largeur
38 cm (15 in.)
L du câble
250 cm (98.4 in.)
depth
21.3 cm (8.4 in.)
Poids
13.5 kg (29.76 lb)
Raccords
connector (separate types for each country)
Compatibilité
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200