MABX35
Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV)
Synonyme(s) :
Anti-RSV fusion protein Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
monoclonal
Forme
solution
Espèces réactives
all
Conditionnement
pkg of 1 mg (MABX35-1KC)
pkg of 10 mg (MABX35-10KC)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotype
IgG2a
Maladie(s) pertinente(s)
infectious diseases
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Spécificité
Immunogène
Application
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable