SAB5500057
Anti-CD3 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP162, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CD3epsilon, Anti-IMD18, Anti-T3E, Anti-TCRE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP162, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, chicken, rabbit, mouse, pig, bovine, dog
Technique(s)
flow cytometry: 1:150
immunoblotting: 1:150
immunohistochemistry: 1:150
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD3E(916)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable