MABT171
Anti-MMP-9 (Active) Antibody, clone 4A3
clone 4A3, from mouse
Synonyme(s) :
Matrix metalloproteinase-9, MMP-9, 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, GELB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP9(4318)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected the active form of MMP-9 in oesophageal cancer tissues (Duncan, M. E., et al. 1998. Eur J Biochem. 258(1):37-43).
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:250 dilution from a reprsentative lot detected the active form of MMP-9 in WB.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Active form of MMP-9
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable