MABS1933
Anti-METTL3 Antibody, clone 29C8
Synonyme(s) :
EC:2.1.1.348, MT-A70, Methyltransferase-like protein 3, N6-adenosine-methyltransferase 70 kDa subunit, N6-adenosine-methyltransferase catalytic subunit, hMETTL3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
29C8, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 64.47 kDa
observed mol wt ~65 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, porcine, canine, monkey, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2cκ
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... METTL3(56339)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from wild-type C643 cells.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected METTL3 in lysate from wild-type C643 cells, but not in lysate from METTL3 knockout C643 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated METTL3 in Immunoprecipitation applications (Scholler, E., et al. (2018). RNA. 24(4):499-512).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected METTL3 in Western Blotting applications (Scholler, E., et al. (2018). RNA. 24(4):499-512).
ELISA Analysis: A representative lot detected METTL3 in ELISA applications (Scholler, E., et al. (2018). RNA. 24(4):499-512).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable